Learn More
Quickfit™ Glastrichter mit Rotaflo™-Sperrhahn und PTFE-Küken
Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Absperrhahn mit PTFE-Küken. QuickFit™ Glastrichter mit Rotaflo™ Absperrhahn und PTFE-Küken benötigt keine Schmierung oder kontaminierende Fette und greift nicht mit ätzenden Lösungen. Entspricht den Standards ISO 4800 Typ 3.
Marke: Quickfit D1/32GP
108.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800 Typ 3
- Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Aufnahme in die Fassungen von Quickfit™ Kolben und Gefäßen.
- Ausgestattet mit GP Rotaflo™ Hahn mit PTFE-Küken
- Kein Schmiermittel erforderlich
Keine kontaminierenden Fette
- Kein Festfressen mit ätzenden Lösungen
Spezifikation
250 ml | |
ISO 4800 | |
GP Rotaflo™ Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel, Konus | |
Tropftrichter |
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
19/26 | |
3 mm-Bohrung |