Learn More
Quickfit™ Büchnertrichter aus Glas mit gesinterter Glasplatte
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden Der QuickFit™ Glas-Büchner-Trichter mit Sinterglasscheibe wird aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas hergestellt. Der integrierte geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit Quickfit™ Büchner-Kolben und Gefäßen verbunden werden.
Marke: Quickfit SF3A34
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werdenDer QuickFit™ Glas-Büchner-Trichter mit Sinterglasscheibe wird aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas hergestellt.Der integrierte geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit Quickfit™ Büchner-Kolben und Gefäßen verbunden werden.
- Büchner Trichter mit gesinterter Glasscheibe
- Borosilikatglas ist äußerst widerstandsfähig gegen Chemikalien.
- Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
- Integrierter Konus aus geschliffenem Glas am Schaft zum Anschluss an Quickfit™ Büchner Kolben usw.
Spezifikation
125 mL | |
29/32 | |
55mm | |
3 | |
Buchner filter funnel |
Borosilicate Glass | |
Bases or acids that can destroy conventional filter papers | |
Sintered glass disc, ground glass cone | |
16 to 40μm |