Learn More
Quickfit™ Büchnertrichter aus Glas mit gesinterter Glasplatte
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden Der QuickFit™ Glas-Büchner-Trichter mit Sinterglasscheibe wird aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas hergestellt. Der integrierte geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit Quickfit™ Büchner-Kolben und Gefäßen verbunden werden.
Marke:  Quickfit SF3A32
110.20 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12425386
  • 119.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werdenDer QuickFit™ Glas-Büchner-Trichter mit Sinterglasscheibe wird aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas hergestellt.Der integrierte geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit Quickfit™ Büchner-Kolben und Gefäßen verbunden werden.
  • Büchnertrichter mit gesinterter Glasplatte
  • Borosilikatglas sorgt für hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
  • Kommt zur Anwendung, wenn herkömmliche Filterpapiere Säuren und Alkalien nicht standhalten würden
  • Integraler Schliffglaskonus am Schaft für Anschluss an Quickfit™ Büchnerkolben usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
125 ml
19/26
55 mm
3
Büchner-Trichter
Borosilikatglas
Quickfit™ Büchner-Kolben
Scheibe aus Sinterglas, Konus aus geschliffenem Glas
16 bis 40 μm