Learn More
Quickfit™ Büchnertrichter aus Glas mit gesinterter Glasplatte
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden Der QuickFit™ Glas-Büchner-Trichter mit Sinterglasscheibe wird aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas hergestellt. Der integrierte geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit Quickfit™ Büchner-Kolben und Gefäßen verbunden werden.
Marke: Quickfit SF3B33
148.88 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werdenDer QuickFit™ Glas-Büchner-Trichter mit Sinterglasscheibe wird aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas hergestellt.Der integrierte geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit Quickfit™ Büchner-Kolben und Gefäßen verbunden werden.
- Büchnertrichter mit gesinterter Glasplatte
- Borosilikatglas sorgt für hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
- Kommt zur Anwendung, wenn herkömmliche Filterpapiere Säuren und Alkalien nicht standhalten würden
- Integraler Schliffglaskonus am Schaft für Anschluss an Quickfit™ Büchnerkolben usw.
Spezifikation
500 ml | |
24/29 | |
95 mm | |
3 | |
Büchner-Trichter |
Borosilikatglas | |
Quickfit™ Büchner-Kolben | |
Scheibe aus Sinterglas, Konus aus geschliffenem Glas | |
16 bis 40 μm |