Learn More
Quickfit™ Trichter aus Glas mit Kernschliff
Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Quickfit™ Trichter aus Glas mit Kernschliff ist für den Transfer von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße vorgesehen.
Marke: Quickfit CF5/4
60.54 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt.QuickFit™ Trichter mit geschliffenen Glaskonus sind für die Übertragung von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße konzipiert.
- Für den Transfer von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße entwickelt
- Mit Quickfit™ Konus aus geschliffenem Glas
- Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
Spezifikation
105 mm | |
29/32 | |
Pulvertrichter |
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
Geschliffener Glaskonus Quickfit™ |