Learn More
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff
Aus Borosilikatglas. Verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren. Mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen.
38.05 € - 110.24 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Erweiterungsadapter |
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12146220
|
Quickfit
XA21 |
14/23 | 19/26 |
64.35 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10427820
|
Quickfit
XA52 |
19/26 | 34/35 |
74.95 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12495436
|
Quickfit
XA31 |
14/23 | 24/29 |
54.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12156220
|
Quickfit
XA32 |
19/26 | 24/29 |
81.25 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11928044
|
Quickfit
XA41 |
14/23 | 29/32 |
104.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12614901
|
Quickfit
XA10 |
10/19 | 14/23 |
81.69 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11996124
|
Quickfit
XA42 |
19/26 | 29/32 |
110.24 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10881391
|
Quickfit
XA43 |
24/29 | 29/32 |
94.36 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12425446
|
Quickfit
XA54 |
29/32 | 34/35 |
75.35 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11389093
|
Quickfit
XA64 |
29/32 | 40/38 | N/A | ||||||
10146454
|
Quickfit
XA53 |
24/29 | 34/35 |
72.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Schließen Sie mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen geschliffene Glasverbindungen in großer Größe mit kleineren Größen an
- Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
- Große Buchse an der Oberseite und kleiner Konus an der Unterseite
Spezifikation
Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas | |
Borosilikatglas | |
Erweiterungsadapter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff