Learn More
BODY FOR DILATOMETERS .
Zur Messung der Volumenausdehnung von Speiseölen und -fetten über einen Temperaturbereich, innerhalb dessen das Schmelzen stattfindet
Marke: Quickfit WE12/1
921.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
- Der Dilatometer-Körper wird mit einer beliebigen Skala von 0 bis 0.9 ml graduiert
- Graduiert zu jeweils 0.005 ml mit klaren Zahlen pro 0.05 ml
- Die Kammer ist mit Öl oder Fett gefüllt und der Meniskus sollte auf Null gesetzt werden, wenn der Stopfen bei der Starttemperatur angebracht ist
Spezifikation
Dilatometer/Ausdehnungsmesser | |
Zur Messung der Ausdehnung von Speiseölen und -fetten über einen Temperaturbereich, innerhalb dessen das Schmelzen stattfindet |