Learn More
QuickFit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Absperrhahn
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Die Quickfit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Sperrhahn ist mit einem chemisch beständigen Frittenboden aus Glas mit 0 Porosität versehen. Der Absperrhahn aus PTFE ermöglicht die Feinregulierung des Eluentenflusses. Normschliffhülse passend für Quickfit™ Reservoirs.
149.00 € - 321.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Anschlusstypen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Anschlusstypen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11318074
|
Quickfit
CR20/30 |
300 mm | 20 mm | 19/26-Buchse | GP Rotaflo™ Absperrhahn mit 3 mm-Bohrung |
167.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12011292
|
Quickfit
CR30/50 |
500 mm | 26 mm | 24/29-Buchse | GP Rotaflo™ Absperrhahn mit 3 mm-Bohrung |
222.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12478826
|
Quickfit
CR10/40 |
400 mm | 10 mm | 14/23-Buchse | GP Rotaflo™ Absperrhahn mit 3 mm-Bohrung |
158.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12468836
|
Quickfit
CR60/50 |
500 mm | 40 mm | 40/38-Buchse | GP Rotaflo™ Absperrhahn mit 6 mm-Bohrung |
321.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12081262
|
Quickfit
CR10/20 |
200 mm | 10 mm | 14/23-Buchse | GP Rotaflo™ Absperrhahn mit 3 mm-Bohrung |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12498826
|
Quickfit
CR20/50 |
500 mm | 20 mm | 19/26-Buchse | GP Rotaflo™ Absperrhahn mit 3 mm-Bohrung |
185.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Die Quickfit™ Chromatographiesäule mit Rotaflo™ Absperrhahn ist mit einem chemisch beständigen Frittenboden aus Glas mit 0 Porosität versehen. Der Absperrhahn aus PTFE ermöglicht die Feinregulierung des Eluentenflusses.Normschliffhülse passend für Quickfit™ Reservoirs.
- Mit Rotaflo™ Hahn aus PTFE zur Feinregulierung des Eluentenflusses
- Chemisch beständige Sinterglasscheibe mit Porosität 0
- Normschliffhülse für Quickfit™ Reservoirs
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
1/Packung | |
Pyrex™ Borosilikatglas |