Learn More
Quickfit™ Zweihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15547880
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Schliffverbindung:
14/23 (Mitte), 14/23 (Seite)
24/29 (Mitte), 14/23 (Seite)
24/29 (Mitte), 19/26 (Seite)
34/35 (Mitte), 19/26 (Seite)
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15547880
Marke: Quickfit FR2L/5S/2A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
  • Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
  • Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
  • Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 225 mm
Anzahl pro Karton 2
Schliffverbindung 34/35 (Mitte), 19/26 (Seite)
Bodenform Rund