Learn More
Quickfit™ Zweihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
Marke:  Quickfit FR500/3S/2A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12050673
  • 50.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
  • Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
  • Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
  • Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
150 mm
24/29 (Mitte), 19/26 (Seite)
Borosilikatglas
2
Rund
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Zweihals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:500 ml; Buchse:24/29 (Mitte), 19/26 (Seite)