Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen. Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
Marke: Quickfit SH4/33
32.82 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen.Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
- Wird in Destillationsbaugruppen zur Verbindung des Kolbens mit dem Kühler verwendet
- Obere Buchse zur Aufnahme von Thermometern entweder über Konus-/Schraubgewindeadapter oder Thermometertasche
Spezifikation
Verbindungskolben und Kondensator | |
Destillieraufsatz-Adapter | |
Borosilikatglas | |
Konusgröße: 24/29 (Kondensator), 24/29 (Kolben); Hülsengröße: 14/23 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas > Konusgröße:24/29 (Kondensator), 24/29 (Kolben); Hülsengröße:14/23
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur