Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen. Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
Marke: Quickfit SH4/2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen.Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
- Wird in Destillationsbaugruppen zur Verbindung des Kolbens mit dem Kühler verwendet
- Obere Buchse zur Aufnahme von Thermometern entweder über Konus-/Schraubgewindeadapter oder Thermometertasche
Spezifikation
Verbindungskolben und Kondensator | |
Destillieraufsatz-Adapter | |
Borosilikatglas | |
Konusgröße: 19/26 (Kondensator), 19/26 (Kolben); Hülsengröße: 19/26 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas > Konusgröße:19/26 (Kondensator), 19/26 (Kolben); Hülsengröße:19/26
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur