Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8002650
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
6 L
10 l
Schliffverbindung:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10459330
Marke: Quickfit FR1L/3S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
  • Hochwertiger Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
  • Umfassendes Sortiment von 46 Kolben mit 5 bis 10,000 ml
  • Korpusdurchmesser und Wandstärke entsprechen den jeweiligen Anforderungen nach ISO 1773 und ISO 4797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1773, ISO 4797
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 180 mm
Flaschenhalstyp Kurz
Schliffverbindung 24/29
Bodenform Rund