Learn More
100ML CLAISEN VIGREUX FLASK P/ .
Enthält eine kurze Rektifikationskolonne vom Vigreux-Typ.
Marke: Quickfit MD4/100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Einschnürungen in der Kolonne sorgen für einen engen Kontakt zwischen Dampf und Flüssigkeit.
Spezifikation
Birne | |
100 ml | |
Borosilikatglas |