Learn More
Quickfit™ Liebigkühler aus Borosilikatglas
Der beliebte Kondensator mit Wasserummantelung eignet sich für Destillations- und Refluxanwendungen. Der Quickfit Liebig-Kondensator aus Borosilikatglas ist mit abnehmbaren Schraubverbindern für Schläuche ausgestattet.
Marke: Quickfit C1/44/SC
96.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31000kg
Beschreibung
Beliebter wasserummantelter Kondensator, der für Destillations- und Rückflussanwendungen geeignet ist.Der Quickfit Liebig Kondensator aus Borosilikatglas hat abnehmbare Kunststoff-Schraubgewinde-Anschlüsse für Schläuche.
- Entspricht DIN 12576
- Beliebter, wasserummantelter Kondensator, geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
- Mit abnehmbaren Verbindungsstücken mit Schraubgewinde aus Kunststoff für ein einfaches und sicheres Anbringen eines Gummischlauchs
Spezifikation
29/32 | |
Liebig-Kondensator | |
550 mm |
Geeignet für Destillations- und Rückflussanwendungen | |
Pyrex Borosilikatglas | |
DIN 12576 |