Learn More
Quickfit™ Liebigkühler aus Borosilikatglas
Der beliebte Kondensator mit Wasserummantelung eignet sich für Destillations- und Refluxanwendungen. Der Quickfit Liebig-Kondensator aus Borosilikatglas ist mit abnehmbaren Schraubverbindern für Schläuche ausgestattet.
Marke: Quickfit C1/22/SC
75.29 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20160kg
Beschreibung
Beliebter wasserummantelter Kondensator, der für Destillations- und Rückflussanwendungen geeignet ist.Der Quickfit Liebig Kondensator aus Borosilikatglas hat abnehmbare Kunststoff-Schraubgewinde-Anschlüsse für Schläuche.
- Entspricht DIN 12576
- Beliebter, wasserummantelter Kondensator, geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
- Mit abnehmbaren Verbindungsstücken mit Schraubgewinde aus Kunststoff für ein einfaches und sicheres Anbringen eines Gummischlauchs
Spezifikation
Oberfläche X 102 m2:2,00 | |
Geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen | |
400 mm | |
530 mm |
19/26 | |
Liebig-Kondensator | |
Pyrex Borosilikatglas | |
DIN 12576 |