Learn More
Quickfit™ Davies-Kühler mit doppelter Kühlfläche aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der Quickfit Davies-Kühler mit doppelter Kühlfläche aus Borosilikatglas ist dank seiner großen Kühlfläche besonders leistungsstark. Die innere Kühlfläche verhindert durch den besonderen Dämpfungseffekt Schwingungen, während die äußere Kühlfläche ein 'Kriechen' von Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt verhindert. Mit abnehmbaren Schraubanschlüssen aus Kunststoff, für eine einfache und sichere Leitungsmontage.
Marke:  Quickfit C5/12/SC
131.10 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11301865
  • 142.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.QuickFit™ Davies Kondensator aus Borosilikatglas mit Doppeloberfläche ist dank einer großen Kühlfläche äußerst effizient.Die innere Kühlfläche verhindert Vibrationen mittels Leitblecheffekt, während die äußere Kühlfläche ein Kriechen mit Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt verhindert.Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff für eine einfache und sichere Schlauchbefestigung.
  • Hocheffizienter Kondensator mit großer Kühloberfläche
  • Innere Kühlfläche simuliert Schikanen
  • Äußere Kühlfläche verhindert „Kriechen“ bei Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt
  • Lösbare Verbindungsstücke mit Schraubgewinde aus Kunststoff für die einfache und sichere Anbringung flexibler Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fläche x 102 m²:1,7
295 mm
Borosilikatglas
160 mm
19/26
Davies-Kondensator