Learn More
Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Das Kühlmittel wird durch eine Spule mit sehr großer Kühloberfläche zirkuliert. Die Quickfit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit Schliffkern eignet sich optimal zur Anwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist. Lieferung mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstücken zum Anbringen von Gummischläuchen.
127.00 € - 273.00 €
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Kondensatorspule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für aufrechte Verwendung im Rückflussverfahren, bei dem Gegenstromkühlung realisierbar ist
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Ummantelung Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Ummantelung Standard-Konusverbindung Nr. Preis Menge & Verfügbarkeit  
12060063
Unterlagen ansehen
Quickfit
CX3/05/SC
320 mm (gesamt) 160 mm (effektiv) 34/35
127.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12070063
Unterlagen ansehen
Quickfit
CX3/06/SC
380 mm (gesamt) 207 mm (effektiv) 40/38
151.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15537780
Unterlagen ansehen
Quickfit
CX3/08/SC
348 mm (Overall) 155 mm (Effective) 50/42 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Das Kühlmittel wird durch eine Spule mit sehr großer Kühloberfläche zirkuliert.Die Quickfit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit Schliffkern eignet sich optimal zur Anwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist.Lieferung mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstücken zum Anbringen von Gummischläuchen.
  • Kühlmittel zirkuliert durch eine Wendel mit einer sehr großen Kühloberfläche
  • Ideal für aufrechte Verwendung im Rückflussverfahren, bei dem Gegenstromkühlung realisierbar ist
  • Mit abnehmbaren Anschlüssen aus Kunststoff für das Anschließen von Gummischläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Kondensatorspule
Ideal für aufrechte Verwendung im Rückflussverfahren, bei dem Gegenstromkühlung realisierbar ist
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas