Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Komplette Extraktoreinheit nach Soxhlet aus Borosilikatglas
Komplettes Kit mit allen Glaskomponenten, die für eine Fest-Flüssig-Extraktion erforderlich sind. Die Quickfit™ komplette Extraktoreinheit nach Soxhlet aus Borosilikatglas enthält einen Extraktor, einen Kondensator und einen Verdampfungskolben.
259.00 € - 1720.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Soxhlet-Extraktionsbaugruppe |
---|---|
Material | Pyrex Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Feststoff-Flüssigkeit-Extraktion |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11932078
|
Quickfit™
100RASX |
100 ml |
259.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10345440
|
Quickfit™
2LRCSX |
2.000 ml |
1720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10283910
|
Quickfit™
600RDSX |
600 mL |
754.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Jede Baugruppe umfasst Grundkomponenten für die Fest-Flüssig-Extraktion: Kolben/Soxhlet-Extraktor/Kondensator/zugehörige Deckel und Clips
- Auswahl an Baugruppen mit unterschiedlichen Extraktor-Kapazitäten
Spezifikation
Soxhlet-Extraktionsbaugruppe | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Ideal für die Feststoff-Flüssigkeit-Extraktion |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Quickfit™ Komplette Extraktoreinheit nach Soxhlet aus Borosilikatglas