Learn More
Quickfit™ Kolonnenfüllkörper aus Borosilikatglas mit Raschig-Ringen
Marke: Quickfit FC8/06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Quickfit™ einfachen Rektifikationskolonnen
- Raschig-Ringe – kurze Längen von Glasschläuchen
- Lieferung in 1 l-Beuteln
- Hergestellt aus Borosilikatglas zur kontaminationsfreien Leistung
Spezifikation
6mm | |
Raschig-Ring | |
Pyrex Borosilikatglas | |
QuickFit™ einfache Fraktionierungssäulen |