Learn More
Quickfit™ Büchner-Trichter aus Borosilikatglas für die Vakuumfiltration
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porosität:
1
2
3
4
Durchmesser (metrisch) Scheibe:
40 mm
40 mm
60 mm
95 mm
95 mm
Scheibe: 30 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Mit Quickfit Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit Büchner-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 80 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 52 mm |
| Konusgröße | 24/29 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Filtration von Lösungen, die durch Filterpapiere ohne Beständigkeit gegen bestimmte Säuren und Basen gefiltert werden können |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 40 mm |
| Porosität | 1 |
| Produkttyp | Büchner-Trichter für die Vakuumfiltration |