Learn More
Quickfit™ Allihn-Kühler aus Borosilikatglas
Ideal für Refluxanwendungen.
Marke: Quickfit CX7/05/SC
162.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für Refluxanwendungen.
- Die innere Tropfensektionen sorgen für eine größere Kühlfläche
- Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Ideal für Rücklaufarbeiten | |
335 mm | |
Borosilikatglas |
335 mm | |
34/35 | |
Allihn Kondensator |