Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ QuickConnect™ Griffe. Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke: Contec™ 2652SS
119.61 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
- Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
- Autoklavierbar
Spezifikation
Moppkopfrahmen | |
11,5 in. | |
29 cm | |
Reusable | |
Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen | |
Edelstahl |
White | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Mittlere und große VertiKlean MAX Moppköpfe | |
No |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
27Stunden
15Minuten
2Sekunden
41Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %