Learn More
SCAT Schnellkupplungen
Einfaches und sicheres Verbinden von Kapillarschläuchen und SCAT Safety Caps mit Schnellkupplungen. Das Ventil schließt automatisch, wenn die Verbindung getrennt wird. Dank der mitgelieferten PFA-Fittings können alle gängigen Schlauchdurchmesser angeschlossen werden.
44.45 € - 91.25 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Systeme |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kapillaren, Röhrchen und Sicherheitsverschlüsse |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17322840
|
SCAT
360179 |
Quick-Lock-Anschluss (w) |
47.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17332840
|
SCAT
360180 |
Quick-Lock-Anschluss (m) für 1 Sicherheitsverschluss |
44.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17342840
|
SCAT
360190 |
Quick-Lock-Anschluss (m) für 1 Kapillarröhrchen |
44.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17312860
|
SCAT
360183 |
Quick-Lock-Anschlusssatz I |
91.25 €
1 Set |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17322860
|
SCAT
360189 |
Quick-Lock-Anschlusssatz II |
91.25 €
1 Set |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Schnellkupplungs-Sets sind für den Anschluss von 2 Kapillaren (Set 1) oder einer Kapillare und einer SCAT Safety Cap (Set 2) geeignet
- Hergestellt aus chemisch beständigem glasgefülltem Polypropylen, PEEK™ Materialien
- Auslaufschutz durch integrierte Absperrventile
- Geschlossenes System für tropffreies Trennen mit sehr geringem Lufteinschluss
- Minimale Kontamination und keine Notwendigkeit, Luftblasen aus dem System zu spülen
- Geeignet für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
- Benutzerfreundliches, ergonomisches Design, ermöglicht sicheres Anschließen
- Bis zu einem Vakuum von 15 psi, 1,0 bar Druckbeständigkeit
Spezifikation
HPLC-Systeme | |
Kapillaren, Röhrchen und Sicherheitsverschlüsse |