Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer USB Flash Drive
Das Qubit Fluorometer USB-Laufwerk ist für die Übertragung von Daten vom Qubit Fluorometer konzipiert.
Marke:  Invitrogen™ Q46009
46.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15843764
  • 58.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das Qubit Fluorometer USB-Laufwerk ist für die Übertragung von Daten vom Qubit Fluorometer konzipiert. Nur die Qubit 2.0, 3 und 4 Fluorometer verfügen über einen USB-Anschluss. Aus dem Qubit Fluorometer exportierte Daten werden im CSV-Format gespeichert und können von Programmen wie Microsoft Excel geöffnet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Qubit™
USB-Flash-Laufwerk
Qubit Fluorometer
Raumtemperatur
1 each