Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer International Power Supply
Artikelnummer. 15940493
Click to view available options
Menge:
jeweils 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15940493
Marke: Invitrogen™ A36204
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Qubit Fluorometer internationale Netzteil ist für den Einsatz mit dem Qubit 3 oder Qubit 4 Fluorometer konzipiert.
Das Qubit Fluorometer internationale Netzteil ist für den Einsatz mit dem Qubit 3 oder Qubit 4 Fluorometer konzipiert. Dieses Netzteil sollte nicht mit dem Original oder Qubit 2.0 Fluorometer verwendet werden. Das Produkt beinhaltet ein Netzkabel und vier austauschbare Adapter und ermöglicht so den Anschluss von Qubit an Steckdosen auf der ganzen Welt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Qubit
Versandbedingung Raumtemperatur
Typ Stromversorgung
Menge jeweils 1
Zur Verwendung mit (Geräte) Qubit 3-Fluorometer, Qubit 4-Fluorometer