Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Pyrogen-Free Tube Strips
Invitrogen Qubit Flex Pyrogen Free Tube Strips are clear 8 x 200-μL thin-walled tubes with attached flat caps.
Marke:  Invitrogen™ Q32893
Artikelnummer. 17825247
  • 255.00 € / 120 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen Qubit Flex Pyrogen Free Tube Strips are clear 8 x 200-μL thin-walled tubes with attached flat caps designed for use with the Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) and the Qubit Endotoxin Detection Assay Kit (Cat. No. Q32891).
Notes
• For DNA, RNA, and protein quantification use Qubit Flex Assay Tube Strips (Cat. No. Q33252).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Röhrchenstreifen
120 strips
Qubit Flex Fluorometer