Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 System Verification Assay Kit
Artikelnummer. 16213001
Click to view available options
Menge:
50 Assays
Packungsgröße:
50 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16213001
Marke: Invitrogen™ Q33237
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Qubit™ 4 Systemverifizierungs-Assay-Kit wurde speziell für die Verwendung mit dem Qubit™ 4-Fluorometer entwickelt
  • Schneller, anwenderfreundlicher Assay auf Reagenzienbasis, der die Leistung des Qubit™ 4 Fluorometers testet
  • Bietet ausreichend Reagenzien für bis zu 50 Assays
  • Das Qubit™ 4 Systemverifizierungs-Assay-Kit kann nur mit dem Qubit™ 4-Fluorometer verwendet werden.
  • Das Kit enthält:
    • Reagenz-Blindlösung
    • Grün fluoreszierendes Reagenz - Zur Prüfung der blauen Anregung (470 nm LED; 430 bis 495 nm-Anregungsfilter) und der grünen Fluoreszenzdetektion (510 bis 580 nm-Emissionsfilter) am Fluorometer
    • Dunkelrot fluoreszierendes Reagenz - Zur Prüfung der roten Anregung (635 nm LED; 600 bis 645 nm Anregungsfilter) und der dunkelroten Fluoreszenzdetektion (665 bis 720 nm Emissionsfilter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Qubit
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Typ Systemverifizierungs-Assay-Kit
Menge 50 Assays
Zur Verwendung mit (Geräte) Qubit 4 Fluorometer