Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17671546
Click to view available options
Typ:
Qubit 4 NGS-Starterkit, mit WLAN
Qubit 4 Protein BR (breiter Bereich) Starterkit
Qubit 4 Quantifizierungs-Starterkit, mit WLAN
Qubit 4 RNA IQ-Starterkit, mit WLAN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17671546
Marke: Invitrogen™ A51292
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Quantifizieren Sie Proteine, dsDNA und RNA präzise mit den Qubit 4 Protein BR, Quantifizierungs-, NGS und RNA IQ Starterkits, die über einen fluoreszierenden Farbstoff verfügen, der nur dann ein Signal sendet, wenn er an das Zielmolekül gebunden ist, wodurch die Wirkung von Kontaminanten minimiert wird.
Mit den Qubit 4 Starterpaketen, die das Qubit 4 Fluorometer mit verschiedenen Assaykits zur Quantifizierung von Nukleinsäuren oder Proteinen kombinieren, erzielen Sie präzise und zuverlässige Ergebnisse. Qubit-Reagenzien binden selektiv an DNA, RNA oder Protein und senden nur dann ein Fluoreszenzsignal, wenn sie an das Ziel gebunden sind. Dadurch werden die Auswirkungen von Kontaminanten auf das Ergebnis minimiert und präzise Messwerte für empfindliche Proben sichergestellt.
Qubit Assays weisen einen fluoreszierenden Farbstoff nach, der der Konzentration oder Qualität des Zielmoleküls in der Probe entspricht und erst bei Bindung an sein Zielmolekül ein Signal emittiert, sodass die Auswirkungen von Kontaminanten auf das Ergebnis minimiert werden.  Egal ob Experte oder Neuling – die anwenderfreundlichen Touchscreen-Menüs erleichtern die Durchführung von Assays, wobei präzise und zuverlässige Ergebnisse in nur wenigen Sekunden angezeigt werden.  Qubit 4 mit WLAN bietet außerdem flexiblen Datenexport auf einen USB-Datenträger, Cloud-Konnektivität oder eine direkte USB-Kabelverbindung, sodass auf die Quantifizierungsdaten einfach zugegriffen werden kann.
Qubit 4 Quantifizierungsstarterkit
Qubit Assays weisen einen fluoreszierenden Farbstoff nach, der der Konzentration oder Qualität des Zielmoleküls in der Probe entspricht und erst bei Bindung an sein Zielmolekül ein Signal emittiert, sodass die Auswirkungen von Kontaminanten auf das Ergebnis minimiert werden. Egal ob Experte oder Neuling – die anwenderfreundlichen Touchscreen-Menüs erleichtern die Durchführung von Assays, wobei präzise und zuverlässige Ergebnisse in nur wenigen Sekunden angezeigt werden. Qubit 4 mit WLAN bietet außerdem flexiblen Datenexport auf einen USB-Datenträger, Cloud-Konnektivität oder eine direkte USB-Kabelverbindung, sodass auf die Quantifizierungsdaten einfach zugegriffen werden kann.
Das Qubit 4 Quantifizierungsstarterkit (Kat.- Nr. Q33239) umfasst:
• Qubit 4 Fluorometer mit WLAN (Kat.- Nr. Q33226)
• WLAN-Dongle (Kat. Nr. A26774)
• Qubit Assayröhrchen, Satz mit 500 Stck.) (Kat.- Nr. Q32856)
• Qubit 4 Systemverifizierungs-Assay-Kit, 50 Assays (Kat.- Nr. Q33237)
• Qubit 1x dsDNA HS Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Nr. Q33230)
• Qubit 1x dsDNA BR Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Nr. Q33265)
• Qubit RNA IQ Assay-Kit, 75 Assays (Kat.- Nr. Q33221)
• Qubit RNA HS Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Nr. Q32852)
• Qubit RNA BR Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Nr. Q10210)
• Qubit Protein BR Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Nr. A50668)
Qubit 4 NGS (Next-Generation Sequencing) Starterkit
Das Qubit NGS Starterkit (Kat.- Nr. Q33240) umfasst:
• Qubit 4 Fluorometer (Kat.- Nr. Q33226)
• WLAN-Dongle (Kat. Nr. A26774)
• Qubit Assayröhrchen, Satz mit 500 Stck.) (Kat.- Nr. Q32856)
• Qubit 1x dsDNA HS Assay-Kit, 500 Assays (Kat.- Nr. Q33231)
Qubit Protein BR Starterkit
Das Qubit Protein BR Assay-Kit bietet eine schnelle, einfache und zuverlässige Methode zur Bestimmung der Proteinkonzentration aufgereinigter Proteine, Lysate, Serum, Plasma und komplexer Proteinmischungen. Der Assay ermöglicht eine genaue Proteinquantifizierung über einen breiten Bereich (0,1 bis 20 mg/ml) hinweg, wodurch die meisten Proben rein (unverdünnt) verwendet werden können, und Schätzungen sowie die mit herkömmlichen Methoden zur Proteinquantifizierung einhergehenden Verdünnungsschritte entfallen.
Das Qubit Protein BR Assay-Kit ist ein fluoreszenzbasierter Assay zur Verwendung mit dem Qubit 4 Fluorometer. Der Assay ist nicht für die Verwendung mit anderen Qubit Modellen vorgesehen. Das Kit wird mit zwei Kalibrierstandards geliefert: Protein BR Assaypuffer und Protein BR Assayreagenz. Fügen Sie einfach 150 bis 160 µl Protein BR Assaypuffer zu 10 oder 20 µl Ihrer Probe hinzu, gefolgt von 30 µl Protein BR Assayreagenz. 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Legen Sie Ihre Probe anschließend in ein Qubit 4 Gerät ein und lesen Sie die Konzentration ab.
Das Qubit 4 Protein BR Starterkit (Kat.- Nr. A51292) umfasst:
• Qubit 4 Fluorometer (Kat.- Nr. Q33226)
• WLAN-Dongle (Kat. Nr. A26774)
• Qubit Assayröhrchen, Satz mit 500 Stck.) (Kat.- Nr. Q32856)
• Qubit Protein BR Assay-Kit, 100 Assays (Kat.- Nr. A50668)
Qubit 4 RNA IQ Starterkit
Der Qubit RNA IQ Assay bietet eine schnelle, einfache Methode, um zu prüfen, ob eine RNA-Probe abgebaut wurde. Der Assay nutzt dafür zwei einzigartige Farbstoffe: einen, der an große, intakte RNA bindet, und einen anderen, der selektiv an kleine, degradierte RNA bindet. Damit gelingt Ihnen eine schnelle Beurteilung der Qualität und Integrität einer RNA-Probe. Die Verwendung ist einfach: Fügen Sie Ihre Proben zur RNA IQ Arbeitslösung hinzu und messen Sie sie anschließend auf dem Qubit 4 Fluorometer.
Das Qubit 4 RNA IQ Starterpaket (Kat.- Nr. Q33241) umfasst:
• Qubit 4 Fluorometer (Kat.- Nr. Q33226)
• WLAN-Dongle (Kat. Nr. A26774)
• Qubit Assayröhrchen, Satz mit 500 Stck.) (Kat.- Nr. Q32856)
• Qubit RNA IQ Assay-Kit, 275 Assays (Kat.- Nr. Q33222)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Qubit 4 Fluorometer
Produktlinie Qubit
Typ Qubit 4 Protein BR (breiter Bereich) Starterkit
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger Verschwendung
Menge 1 kit