Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarzwolle
Product Code. 15545126 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
50 Gramm
Product Code. 15545126
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 451040500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 50 g
Material Quarz
compliance-icons
Product Identifier
  • Quartz wool, coarse
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.