Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarz-Mikroskopobjektträger
Artikelnummer. 15416455
Click to view available options
Menge:
1 Stück
5 Stück
Abmessungen (L x B):
25,4 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 25,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15416455
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042297.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Quarz-Objektträger, die durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel hergestellt werden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Hohe chemische Reinheit, hoher Schmelzpunkt und hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Extrem hart mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizienten
  • Verfügt über elektrische Isolierungseigenschaften und optische Übertragung von Ultraviolett auf Infrarot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Beschreibung Hergestellt aus Quarzglas
Menge 1 Stück
Abmessungen (L x B) 76,2 x 25,4 mm