Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarzscheiben
Artikelnummer. p-6684058
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50,8 mm
76,2 mm
Dicke:
1,59 mm
3,18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15436455
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042298.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hergestellt durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mineral, Quarz-Scheibe
Beschreibung Form:Geschliffen und poliert
Durchmesser (metrisch) 50,8 mm
Dicke 1,59 mm