Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance extended warranty, SmartStart, 384-well
Artikelnummer. 17142106 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
:
Austauschbar
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17142106
Marke: Applied Biosystems™ A45582
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System Training and Extended Warranty Package erweitert den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) um innovative, intelligente Funktionen - alles auf einer kompakten Stellfläche.
  • Einfacher und bequemer freihändiger Betrieb mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
  • Weniger Fehler und manuelle Eingaben mit intelligentem qPCR-Arbeitsablauf und TaqMan Array-Platten mit RFID
  • Platzsparendes Format und unabhängiger Betrieb; Einrichtung, Start, Überwachung und Analyse direkt über den Touchscreen
  • Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan Assays für Experimente zur Genexpression, genetischen Variation, Genregulation oder Proteinexpression
  • SmartStart Orientation führt Anwender schnell in die Bedienung ein, verbindet sie mit ihrem lokalen Netzwerk und unterstützt sie bei der Auswahl der geeigneten Reagenzien/Verbrauchsmaterialien
  • 1 Jahr erweiterte AB Assurance Garantie mit umfassender Serviceabdeckung und einem geplanten Wartungsbesuch
  • Servicepläne maximieren die Systemverfügbarkeit durch schnelle Reparaturzeiten durch vom Hersteller geschulte und zertifizierte Field Service Engineers (FSE)
  • Während der jährlichen Wartung aktualisiert der FSE die Software bei Bedarf, reinigt, schmiert und richtet relevante Teile und optische Systeme aus, führt Funktionstests durch und dokumentiert Aufgaben, Ergebnisse und Diagnosen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Blockformat Austauschbar
Produktlinie QuantStudio
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch und weniger Abfall
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 1 system
Nur für Forschungszwecke