Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-Paket
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
PC (Tower)
PC/Laptop
Blockkonfigurationen:
384-Well
96-Well
96-Well FAST
Gewährleistung:
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zu einem erschwinglichen Preis erhalten Sie ein leistungsstarkes Instrument mit minimaler Anfangsinvestition
- Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan™ Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation oder Proteinexpressionsexperimente
- Das intelligente Design der QuantStudio™ Plattform kombiniert mit Gerätezuverlässigkeit und -genauigkeit von Applied Biosystems™
- Anwenderfreundliche Software, reaktionsschneller Touchscreen und müheloser Austausch von Blöcken ohne Werkzeug
- Das QuantStudio™ 6 Flex System ermöglicht den Austausch eines 96 Well-, 96 Well-Fast- oder 384 Well-Blocks
- Das QuantStudio™ 6 Flex System kann auch zu einem späteren Zeitpunkt auf ein QuantStudio™ 7 Flex-System aufgerüstet werden, wenn sich Ihre Erfordernisse ändern
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | PC/Laptop |
| Thermische Gleichmäßigkeit | 0,25 °C |
| Fassungsvermögen | 384 |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Höhe (metrisch) | 54,7 cm |
| Breite (metrisch) | 33,8 cm |
| Gewährleistung | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) |
| Tiefe (metrisch) | 52,5 cm |
| Temperaturbereich | 4°bis 99,9 °C |
| Beschreibung | QuantStudio 6 Flex |
| Mehr anzeigen |