Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 Paket
Mit der bewährten OptiFlex™ Technologie und drei unabhängigen Veriflex™ Temperaturzonen sorgt das QuantStudio™ 3 System für eine verbesserte Datengenauigkeit und -empfindlichkeit für eine breite Palette genomischer Anwendungen.
Marke:  Applied Biosystems™ A30387
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15761208
  • 44152.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vereinfachte Gerätesoftware mit interaktivem Touchscreen für höhere Anwenderfreundlichkeit
  • Bewährte OptiFlex™ Technologie (4 gekoppelte Kanäle mit weißer LED) für zuverlässige Ergebnisse
  • Die sichere cloudbasierte Softwareoption sorgt für verbesserte Zugänglichkeit und Speicheroptionen
  • Die Funktionen Benutzerkontenverwaltung, gesperrte Arbeitsabläufe und Pause bieten eine bessere Kontrolle der Experimente
  • Mit den Formaten 96 Well 0.2 ml bzw. 96 Well 0.1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 °C
0,4 °C
Touchscreen
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät
4°bis 99,9 °C
0,2 ml Block: 6,5 °C/Sek.
450 bis 600 nm/500 bis 640 nm
Bis zu 4 Ziele
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red
96-Well
PC (Tower)
96
40 cm
50 cm
QuantStudio 3
Strahlend weiße LED
0,2 ml
4 gekoppelte Filter
27 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 Paket > PC:Tower-PC, Block:96-Well, Garantie:1 Jahr Hersteller-Reparaturservice + 3 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät