Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 Paket
Mit der bewährten OptiFlex™ Technologie und drei unabhängigen Veriflex™ Temperaturzonen sorgt das QuantStudio™ 3 System für eine verbesserte Datengenauigkeit und -empfindlichkeit für eine breite Palette genomischer Anwendungen.
Marke: Applied Biosystems™ A30386
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vereinfachte Gerätesoftware mit interaktivem Touchscreen für höhere Anwenderfreundlichkeit
- Bewährte OptiFlex™ Technologie (4 gekoppelte Kanäle mit weißer LED) für zuverlässige Ergebnisse
- Die sichere cloudbasierte Softwareoption sorgt für verbesserte Zugänglichkeit und Speicheroptionen
- Die Funktionen Benutzerkontenverwaltung, gesperrte Arbeitsabläufe und Pause bieten eine bessere Kontrolle der Experimente
- Mit den Formaten 96 Well 0.2 ml bzw. 96 Well 0.1 ml
Spezifikation
0,25 °C | |
0,4 °C | |
Touchscreen | |
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät | |
4°bis 99,9 °C | |
0,2 ml Block: 6,5 °C/Sek. | |
450 bis 600 nm/500 bis 640 nm | |
Bis zu 4 Ziele | |
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red | |
96-Well |
Kein PC | |
96 | |
40 cm | |
50 cm | |
QuantStudio 3 | |
Strahlend weiße LED | |
0,2 ml | |
4 gekoppelte Filter | |
27 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 Paket > Kein PC, Block:96-Well, Garantie:1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur