Learn More
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX Molybdän, 6x95 mm (VE=100Stck.) mm (VE=100 PCE)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß nach Grün
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb einer Minute
- Eignet sich hervorragend für die Kontrolle von Kühl- und Kesselspeisewasser.
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Weiß nach Grün |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von Molybdän |
| Graduierungen | 0, 5, 20, 50, 100, 250 mg/l MO6+ |
| Menge | 100 Packung |
| Lagerungsbedingungen | 30 °C |
| Typ | Semi-qualitative Teststreifen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- MIXTURE LIST-Enthält: aminosulphonic acid