Learn More
Sartorius Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 391
Für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sartorius Gütegrad 391 Filterpapiere bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 %.
Marke:  Sartorius FT-3-104-070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10059470
  • 16.10 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Säuregespült, um eine hohe Reinheit zu erzielen
  • Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0.01 % gemäß DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Spezifikation
84 g/m2
Scheibe
2 bis 3 μm
Quantitative und gravimetrische Analysen, Druck- oder Vakuumfiltration
100/Packung
70 mm
Blau
Baumwolllinter
180 Sekunden
391
0,15 mm