Learn More
BD Biosciences™ Quantibrite™ Phycoerythrin (PE)-Beads
Artikelnummer. 10626384
Click to view available options
Menge:
10 Röhrchen/Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10626384
Marke: BD Biosciences™ 340495
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PE-Fluoreszenz-Quantifizierungskit für die zytometrische Durchflussschätzung von Antikörpern, die pro Zelle gebunden sind.
  • Jedes BD Quantibrite™ PE-Röhrchen enthält ein lyophilisiertes Pellet aus Beads, die mit vier Phycoerythrin-Konzentrationen (PE) konjugiert sind.
  • Das Pellet wird am Boden des Röhrchens durch eine Edelstahlhalterung gesichert.
  • Die Anzahl der PE-Moleküle pro Bead auf jeder Ebene variiert je nach Charge; chargenspezifische Informationen sind in jedem Kit enthalten.
  • Jedes BD Quantibrite Röhrchen enthält Gelatine und Natriumazid und ist in einer Folienverpackung verpackt.
  • Jedes Kit enthält 10 Röhrchen.
  • BD Quantibrite PE-Röhrchen sind für die Verwendung mit PE-markierten monoklonalen Antikörpern zum Schätzen von ABCs durch Durchflusszytometrie konzipiert.
  • Wenn Sie ein BD Quantibrite PE-Röhrchen mit denselben Geräteeinstellungen wie den Assay verwenden, kann die FL2-Achse in die Anzahl der pro Zelle gebundenen PE-Moleküle umgewandelt werden.
  • Unter Verwendung bekannter Verhältnisse von PE zu Antikörpern können Sie dann PE-Moleküle pro Zelle in Antikörper pro Zelle umwandeln.
  • Diese und andere Faktoren, die sich auf die Quantifizierung auswirken, werden im BD Quantibrite Whitepaper ausführlich behandelt.
  • Folienbeutel bei 2 °C–8 °C lagern und nicht einfrieren.
  • Vor Lichteinstrahlung schützen.
  • Jedes Reagenz ist bis zu dem auf dem Beuteletikett angegebenen Verfallsdatum stabil, wenn es wie angegeben gelagert wird.
  • Das Pellet unmittelbar nach dem Entfernen des Röhrchens aus dem Beutel rekonstituieren.
  • Das rekonstituierte Pellet ist bei lichtgeschützter Lagerung bei 2 °C–8 °C 24 Stunden lang stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10 Röhrchen/Kit
Menge 10 Röhrchen/Kit
Produkttyp Phycoerythrin, Edelstahl, Gelatine, Natriumazid