Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 8739™
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke:  Thermo Scientific™ R4717085
1002.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12929253
  • 1070.00 € / 100 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 8739™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Liefert weniger als 100 Kolonie bildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0.1 ml Inokulum
  • 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen; 100 Tests/Kit
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8739TM*
Qualitätskontrollorganismus
Quantitative Qualitätskontrolle
100 Tests/Kit
Escherichia coli ATCC™ 8739™
Gramnegative Stäbchen
100 Tests/Kit
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer241222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2025 Catalog NumberR4717085
Chargennummer237059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberR4717085
Chargennummer235184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberR4717085
Chargennummer214529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR4717085
Chargennummer206238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberR4717085
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 8739™ > Escherichia coli ATCC 8739; 100 Tests/Kit
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.