Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA Assay-Kits und dsDNA-Reagenzien
Mit dem Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay-Kit und PicoGreen dsDNA Reagenz können Sie dsDNA selektiv aus einer Vielzahl von Quellen und sogar in Gegenwart von ssDNA, RNA und freien Nukleotiden erkennen.
796.00 € - 1002.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Anregung/Emission 500/525
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Anzahl Reaktionen 200 Assays (2 ml Assayvolumen)
Bestimmungsbereich 50 pg bis 2 µg
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Bestimmungsbereich Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Bestimmungsbereich Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
11559196
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
P11495
Quant-iT PicoGreen dsDNA-Reagenz 50 pg bis 2 µg 10 x 100 µl-Röhrchen
876.00 €
1000 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10535213
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
P7581
Quant-iT PicoGreen dsDNA-Reagenz 50 pg bis 2 µg 1 x 1 ml-Flasche
796.00 €
1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10398702
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
P11496
Quant-iT PicoGreen dsDNA Assaykit 50 pg bis 2 μg 10 x 10 μl-Röhrchen
1002.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10545213
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Invitrogen™
P7589
Quant-iT PicoGreen dsDNA Assaykit 50 pg bis 2 µg 1 x 1 ml-Flasche
914.00 €
1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Quant-iT Picogreen dsDNA-Assay-Kits und dsDNA-Reagenzien erzielen Sie präzise und präzise dsDNA-Konzentrationsmessungen über einen breiten dynamischen Bereich. Picogreen Assays sind mit den meisten Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Fluorometern kompatibel.
Mit dem PicoGreen dsDNA-Quantifizierungsassay und dem Reagenz können Sie bereits eine geringe Menge von 25 pg/ml dsDNA erkennen, selbst wenn ssDNA, RNA und freie Nukleotide vorhanden sind. Der Assay ist über drei Größenordnungen linear und weist nur eine geringe Sequenzabhängigkeit auf, so dass sich DNA aus vielen Quellen, einschließlich genomischer DNA, viraler DNA, Miniprep-DNA oder PCR-Amplifikationsprodukten, genau messen lassen.
PicoGreen dsDNA-Quantifizierungsreagenzien sind
• Deutlich empfindlicher als UV-Absorptionsmessungen, spart wertvolle Probenmengen
• Spezifisch für dsDNA bei Vorhandensein von RNA
• Anwenderfreundlich—Einfach die Farbstoff-Arbeitslösung zur Probe geben, fünf Minuten lang inkubieren und ablesen
• Geeignet für die Verwendung in 96- und 384-Well-Plattenformaten
• Kompatibel mit den meisten fluoreszenzbasierten Mikroplatten-Lesegeräten und -Fluorometern
• Picogreen-nahe Fluoreszenz-Absorptions-/Emissionsmaxima bei 502/523 nm, gebunden an dsDNA
Anwendungen
Das PicoGreen dsDNA-Quantifizierungsreagenz und die Kits eignen sich ideal für PCR-basierte Assays, Microarray-Proben, DNA-Schädigungstests, Enzymaktivitätstests, Quantifizierung genomischer DNA, Messung von dsDNA in komplexen Mischungen und Quantifizierung viraler DNA.
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
Mikrotiterplatten-Lesegerät
50 pg bis 2 µg
Raumtemperatur
500/525
200 Assays (2 ml Assayvolumen)
PICOGREEN, Quant-iT