Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA Assay-Kits, hohe Empfindlichkeit (HS) und großer Bereich (BR)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7235457
Click to view available options
Assay:
dsDNA-Quantifizierung, breites Spektrum
dsDNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit
Bestimmungsbereich:
0,2 bis 100 ng
4 bis 1000 ng
missing translation for 'unitSize'
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10164582
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ Q33120
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für die hochselektive Quantifizierung von doppelsträngiger DNA über RNA erzeugen die Quant-iT dsDNA-Assay-Kits mit hoher Empfindlichkeit und einem breiten Spektrum Fluoreszenzsignale, die im Bereich von 0,2–100 ng bzw. 2–1000 ng DNA linear sind.
Führen Sie die dsDNA-Quantifizierung einfach und schnell mit Quant-iT dsDNA Assay-Kits durch. Sowohl das Quant-iT High-Sensitivity dsDNA-Assay-Kit als auch das Quant-iT Broad-Range dsDNA-Assay-Kit liefern konzentriertes Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Diese DNA-Assay-Kits sind äußerst selektiv für doppelsträngige DNA über RNA, und in den Bereichen 0,2 bis 100 ng DNA (für das HS dsDNA-Assay-Kit) und 4 bis 1000 ng DNA (für das BR dsDNA-Assay-Kit) ist das Fluoreszenzsignal linear.
Das Quant-iT dsDNA High-Sensitivity Assay-Kit und das Quant-iT dsDNA Broad-Range Assay-Kit machen die DNA-Quantifizierung einfach und genau. Das Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, einen Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Das Reagenz einfach im Verhältnis 1:200 verdünnen, 200 µl in die Wells einer Mikrotiterplatte geben, 1 – 20 µl Probe hinzufügen, mischen und die Fluoreszenz messen.
Die Assays sind hochselektiv für doppelsträngige DNA über RNA, und im Bereich 0,2–100 ng für den HS-Assay oder 4–1000 ng für den BR-Assay ist das Fluoreszenzsignal mit DNA linear. Der Assay wird bei Raumtemperatur durchgeführt und das Signal ist ca. drei Stunden lang stabil. Häufige Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Proteine beeinflussen diese Assays nicht.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay dsDNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Anzahl Reaktionen 1000 Assays (200 μl Assayvolumen)
Bestimmungsbereich 0,2 bis 100 ng
Produktlinie Quant-iT
Menge 1 kit
Versandbedingung Raumtemperatur