Learn More
Sampling Systems™ Qualitätskontrollen-PharmaLabels
Etiketten für mittelfeste Haftung mit einem von der FDA zugelassenen Spezialkleber. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels zur Qualitätskontrolle sind ideal für Anwendungen, bei denen der Klebstoff mit dem Produkt in Berührung kommen könnte.
69.05 € - 97.60 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CFR 175,105 |
---|---|
Beschreibung | Kleber in Lebensmittelqualität |
Material | Papier |
Produkttyp | PharmaLabel |
Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +70 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzeigetext | Dimensions (LxW) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzeigetext | Dimensions (LxW) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15188385
|
Sampling Systems™
8220P-006 |
Weiß | Blanko | 150 x 150 mm | 250/Packung |
82.70 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13245270
|
Sampling Systems™
8220P-02 |
Grün | Qualitätskontrolle | 95 x 95 mm | 500/Packung |
69.05 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15158395
|
Sampling Systems™
8220P-003 |
Gelb | Qualitätskontrolle | 150 x 150 mm | 250/Packung |
82.70 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15198668
|
Sampling Systems™
8220P-03 |
Gelb | Qualitätskontrolle | 95 x 95 mm | 500/Packung |
69.05 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15809501
|
Sampling Systems™
8220P-01 |
Rot | Qualitätskontrolle | 95 x 95 mm | 500/Packung |
69.05 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15819501
|
Sampling Systems™
8220P-031 |
Blau | Probe entnommen | 150 x 150 mm | 250/Packung |
82.70 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15829501
|
Sampling Systems™
8220P-04 |
Blau | Qualitätskontrolle | 95 x 95 mm | 500/Packung |
69.05 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15839501
|
Sampling Systems™
8220P-05 |
Schwarz | Qualitätskontrolle | 95 x 95 mm | 500/Packung |
69.05 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15849501
|
Sampling Systems™
8220P-06 |
Weiß | Blanko | 95 x 95 mm | 500/Packung |
97.60 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15859501
|
Sampling Systems™
8220P-31 |
Blau | Probe entnommen | 95 x 95 mm | 500/Packung |
69.05 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15869491
|
Sampling Systems™
8220P-001 |
Rot | Qualitätskontrolle | 150 x 150 mm | 250/Packung |
84.90 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15879491
|
Sampling Systems™
8220P-002 |
Grün | Qualitätskontrolle | 150 x 150 mm | 250/Packung |
82.70 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15889491
|
Sampling Systems™
8220P-004 |
Blau | Qualitätskontrolle | 150 x 150 mm | 250/Packung |
82.70 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15899491
|
Sampling Systems™
8220P-005 |
Schwarz | Qualitätskontrolle | 150 x 150 mm | 250/Packung |
82.70 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Mittelfester Klebstoff
- Großer Schreibbereich
- Jede Rolle einzeln verpackt
- FDA-akzeptabler Klebstoff (CFR 175.105)
- Ideal für Anwendungen, bei denen der Klebstoff mit dem Produkt in Berührung kommen kann
Spezifikation
CFR 175,105 | |
Papier | |
-40 bis +70 °C |
Kleber in Lebensmittelqualität | |
PharmaLabel |