Learn More
Sampling Systems™ Qualitätskontrollen-PharmaLabels
Etiketten für mittelfeste Haftung mit einem von der FDA zugelassenen Spezialkleber. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels zur Qualitätskontrolle sind ideal für Anwendungen, bei denen der Klebstoff mit dem Produkt in Berührung kommen könnte.
Marke: Sampling Systems™ 8220P-003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mittelfester Klebstoff
- Großer Schreibbereich
- Jede Rolle einzeln verpackt
- FDA-akzeptabler Klebstoff (CFR 175.105)
- Ideal für Anwendungen, bei denen der Klebstoff mit dem Produkt in Berührung kommen kann
Spezifikation
CFR 175,105 | |
Gelb | |
PharmaLabel | |
250/Packung | |
150 x 150 mm |
Kleber in Lebensmittelqualität | |
Papier | |
Qualitätskontrolle | |
-40 bis +70 °C |