Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit
Artikelnummer. p-200003641
Click to view available options
Produkttyp:
Prüfkit für qualitative Passform
Prüfkit zur Angemessenheit der Bitterkeit
Packungsgröße:
1 Stück
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Artikelnummer. 12302419
Marke: 3M™ 7000002042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Beinhaltet
1.9 Unzen (55 ml) Empfindlichkeitslösung (bitter); 1.9 Unzen (55 ml) Testlösung (bitter); Prüfhaube und -manschette; zwei Zerstäuber; zwei Sets mit Ersatzzerstäubereinsätzen; detaillierte, mehrsprachige Bedienungsanleitung
This Qualitative Fit-Test Kit contains everything necessary to fit test any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
  • Kits zur Überprüfung des richtigen Sitzes von Atemgeräten
  • Das Kit enthält: Haube, Manschette, 2 Zerstäuber, bitter schmeckende Empfindlichkeitslösung, bitter schmeckende Testlösung und laminierte Bedienungsanleitung
  • FT-30 verwendet eine Testlösung aus Denatoniumbenzoat, um einen sehr bitteren Geschmack zu erzielen
  • Nur für den Einsatz am Arbeitsplatz
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Bestellinformation
Individual 1.9 oz. (55 mL) bottles of sensitivity solution or fit test solution also available.
Compliance
Erfüllt die Leistungskriterien für die Prüfung von Atemschutzgeräten gemäß OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Prüfkit zur Angemessenheit der Bitterkeit
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken
Enthält Laminierte Bedienungsanleitung, Empfindlichkeitslösung, Dichtigkeitstestlösung, zwei Zerstäuber, Haube, Manschette, zwei Sets mit Ersatz-Zerstäubereinsätzen.
Modell FT-30.
For Occupational Use Only