Learn More
Macherey Nagel Testpapiere für qualitative Analysen, MN 615
Wird häufig für routinemäßige Trennungen verwendet.
Marke: Macherey Nagel 431001
4.26 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige Filterpapiere, die häufig für routinemäßige Trennungen verwendet werden
- Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen, die Reinstwasser verwenden, um eine konsistente und zuverlässige Filtration zu gewährleisten
- Am häufigsten verwendetes Universalfilterpapier mit mittlerer Retention und Durchflussrate
- Dieses Filterpapier deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet
Spezifikation
Rund | |
MN 615 | |
100/Packung | |
10 mm |