Learn More
Macherey Nagel Testpapiere für qualitative Analysen, MN 615
Wird häufig für routinemäßige Trennungen verwendet.
Marke:  Macherey Nagel 4310025
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10499634
  • 9.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige Filterpapiere, die häufig für routinemäßige Trennungen verwendet werden
  • Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen, die Reinstwasser verwenden, um eine konsistente und zuverlässige Filtration zu gewährleisten
  • Am häufigsten verwendetes Universalfilterpapier mit mittlerer Retention und Durchflussrate
  • Dieses Filterpapier deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
MN 615
100/Packung
25 mm