Learn More
Hellma™ QS-Quarz Suprasil Mikro-Absorptionszellen
Artikelnummer. 11757263
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17,500 μl
35.000 μl
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11757263
Marke: Hellma™ 1002040
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ Quarz-Absorptions-Mikroküvetten aus Quarz werden entweder mit einem Deckel oder einer PTFE-Kappe geliefert, um die Verdunstung zu begrenzen.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
  • 80 % Transmission von 320 bis 2500 nm
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 7000 μl
Material QS-Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Schichtdicke 20 mm
Wavelength Range 200 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm