Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 705 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Artikelnummer. 10314453
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10314453
Marke: Molecular Probes™ Q21361MP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Qdot™ 705 ITK™ Carboxyquantenpunkte
Qdot™ 705 ITK™ Carboxyl-Quantenpunkte sind das ideale Ausgangsmaterial für die Vorbereitung von kundenspezifischen Konjugaten, die eine hohe Beladung mit Biomolekülen erfordern. Diese Materialien sind Carboxylat-funktionalisiert und können mit Amingruppen von Proteinen und modifizierten Oligonukleotiden durch EDC-vermittelte Kondensation gekoppelt werden. Die Beschichtungen dieser Sonden bieten mehr Bindungsstellen als unsere Qdot™ ITK™-Aminoquantenpunkte, haben jedoch keine PEG-Linker, die nicht-spezifische Wechselwirkungen verhindern. Diese Materialien können mit bi-funktionalen X-PEG-Amin-Linkern konjugiert werden, um eine individuelle Reaktivität und eine höhere Spezifität zu gewährleisten. Unsere Qdot™ ITK™ Carboxylquantenpunkte sind als 8 μM-Lösung und in allen 9 Qdot™ Sondenfarben erhältlich.
Wichtige Merkmale von Qdot™ ITK™ Carboxylquantenpunkten:
  • Qdot™ 705 ITK™ Carboxylquantenpunkte haben Emissionsmaxima von ∼705 nm
  • Extrem photostabil und helle Fluoreszenz
  • Effiziente Anregung durch einlinige Anregungsquellen
  • Enge Emission, hohe Stokes-Verschiebung
  • In mehreren Farben erhältlich
  • Ideal für Markierungs- und Nachverfolgungsanwendungen
    Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
    Qdot™ Sonden sind ideal für Bildgebungs- und Markierungsanwendungen, die helle Fluoreszenzsignale und/oder Echtzeitverfolgung erfordern. Einzigartig bei fluoreszierenden Reagenzien ist, dass alle neun verfügbaren Farben von Qdot™ Sonden gleichzeitig mit einer einzigen Lichtquelle (UV bis blau-grün) angeregt werden können. Diese Eigenschaft macht diese Reagenzien für wirtschaftliche und benutzerfreundliche Multiplexing-Anwendungen besonders geeignet. Qdot™ Markierungen basieren auf der Halbleiternanotechnologie und sind in der Größenordnung mit Proteinen mittlerer Größe vergleichbar.
    Informationen über die Innovator Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenzien
    Diese Qdot™ ITK™ Sonden sind ideal für Forscher, die spezifische (nicht auf Lager befindliche) Konjugate für ihre Anwendungen vorbereiten lassen möchten und eine anpassbare Konjugationsfunktion benötigen.
    Weitere Formen von Qdot™ Nanokristallen sind erhältlich
    Neben der Carboxyl-derivatisierten Form bieten wir Qdot™ ITK™ Quantentpunkte mit Amino- und aliphatischen Kohlenwasserstoffmodifikationen an. Wir ’haben auch eine breite Palette von Qdot™ Nanokristallkonjugaten und -markierungskits entwickelt. Untersuchen Sie die Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen oder lesen Sie das Molecular Probes™ Handbuch Abschnitt 6.6—Qdot™ Nanokristalle, um mehr zu erfahren.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 8 μM
    Menge 250 μl
    Produkttyp Quantenpunkt
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
    Chemische Reaktivität Amin
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Reaktiver Teil Carbonsäure
    Marker oder Farbstoff Qdot™ 705
    Markertyp Qdot Nanokristalle
    Produktlinie ITK, Qdot
    Emission 705