Learn More
Grant Instruments™ QB Serie Metallblock-Heizsysteme, Precision, digital
825.39 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21622" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21622" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
230 mm
280 mm
380 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
100 mm
120 mm
Länge (metrisch):
240 mm
285 mm
390 mm
No. of Places:
1 Blocksystem
2 Blocksystem
4 Blocksystem
Beschreibung
Ausgezeichnete Temperaturkontrolle und maximale Flexibilität dank der großen Auswahl an austauschbaren Blöcken.Der Grant™ QB Digitale Präzisionstrockenblockheizsysteme vereinen hervorragende und einheitliche Temperaturkontrolle mit hochwertigem Design und großer Vielseitigkeit.
- Hochleistungsheizgerät für schnelles Aufheizen von -25 °C bis 100 °C in nur 15 Minuten.
- Der einfach zu bedienender Rotor und zwei Tasten ermöglichen den Zugriff auf die interaktive Schnittstelle für eine schnelle und präzise Einrichtung und Verwendung
- Übersichtliche Digitalanzeige – auch aus der Entfernung leicht ablesbar für sofortige Sicherheit
- Komfortable Zeitschaltuhr mit akustischem Summer, zum Einstellen von Reaktions- und Funktionszeiten, z.B. verzögertes Ein- und Ausschalten des Heizgerätes
- Eine große Auswahl an austauschbaren Blöcken ermöglicht es Ihnen, Probenröhrchen nach Belieben zu mischen und aufeinander abzustimmen. Das mitgelieferte Extraktionswerkzeug ermöglicht eine einfache und sichere Entnahme der Blöcke.
- Eine optionale Sicherheitsabdeckung schützt die Proben vor Verschmutzung und den Anwender vor versehentlichem Kontakt mit heißen Blöcken
- Der Übertemperaturschutz schützt Ihre Proben und Ihren Arbeitsplatz
- Hochwertige, robuste Konstruktion aus optimiertem, kühlwandigem Aluminium und chemikalienbeständigem Kunststoff – langlebig auch in anspruchsvollen Umgebungen
- Kompakte Standfläche zur optimalen Ausnutzung des Arbeitsplatzes
Spezifikation
Kammermaterial | Aluminium |
Material | Chemikalienbeständiger Kunststoff |
No. of Places | 1 Blocksystem |
Temperaturbereich (metrisch) | 5 °C bis 130 °C |
Typ | Trockenbad/Block |
Temperaturstabilität | 0.1° bei 37 °C |
Temperaturgleichförmigkeit | 0.1° bei 37 °C |
Zeitschaltuhr | 1 bis 999 min |
Länge (metrisch) | 240 mm |
Breite (metrisch) | 200 mm |